Learn More
1,10-Phénanthroline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021005
19.46 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
66-71-7
C12H8N2
180.21
MFCD00011678
DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, .beta.-phenanthroline
1318
CHEBI:44975
1,10-phénanthroline
C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
66-71-7
C12H8N2
180.21
MFCD00011678
DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, .beta.-phenanthroline
1318
CHEBI:44975
1,10-phénanthroline
C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
1,10-Phenanthroline, anhydrous is used as a chelating agent, used as bidendate nitrogen ligands in Heck type reactions as an alternative to phospine ligands. It is widely used as an indicator for alkyllithium reagents and an inhibitor of metallopeptidase enzymes. It is also used in the analysis formulations in end-user industries like food, beverage and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,10-phénanthroline est utilisée comme agent chélateur, utilisé comme ligands d’azote bidendate dans les réactions de type Heck comme alternative aux ligands de phosphine. Elle est largement utilisée comme indicateur pour les réactifs d’alkyllithium et inhibiteur des enzymes métallopeptidase. Elle est également utilisée dans les formulations d’analyse dans les industries d’utilisateurs finaux comme les aliments, les boissons et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’acétone et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,10-Phenanthroline
Point de fusion 116°C to 119°C
Point d’ébullition >330°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 126461
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7214
Informations sur la solubilité Soluble in acetone and ethanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 180.21
Pourcentage de pureté 99%