Learn More
Monochlorhydrate de 1,10-phénanthroline monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736598
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
18851-33-7
HCl·H2O
234.69
MFCD00150061
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309
2723715
1,10-phénanthroline;hydrate;chlorhydrate
C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl
18851-33-7
HCl·H2O
234.69
MFCD00150061
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309
2723715
1,10-phénanthroline;hydrate;chlorhydrate
C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 224.0°C to 225.0°C
Couleur Violet ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble.
Poids de la formule 234.69
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./