Learn More
Alfa Aesar™ 1,12-Dodécanediol, 99 %
Marque:  Alfa Aesar™ B22885.22
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 5675-51-4 Poids : 0.10000kg
Quantité 100g
Code produit. 11389789
  • 105.00€ / 100g
Expédition estimée
19-05-2021
Description
Description
Applications
Le 1,12-dodécanediol est utilisé dans les polyols en polyester pour les polyuréthanes, les revêtements et les encres, les adhésifs, les lastomères, les polyesters et les co-polyesters, les marqueurs de polymères, les intermédiaires pharmaceutiques et les parfums.
Solubilité
Soluble dans l‘alcool et l‘éther chaud. Insoluble dans l‘eau et l‘éther de pétrole.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
5675-51-4
202.338
GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
79758
C(CCCCCCO)CCCCCO
C12H26O2
MFCD00004755
1,12-dodecanediol, dodecamethylene glycol, chembl17440, 1,12-dihydroxy dodecane, 1,12-dodecandiol, 1,12-dodecane diol, acmc-1ambo, 1,12-dihydroxydodecane, ksc270c5h
Dodécane-1,12-diol
Spécification
1,12-Dodecanediol
81°C to 84°C
5675-51-4
MFCD00004755
1,12-dodecanediol, dodecamethylene glycol, chembl17440, 1,12-dihydroxy dodecane, 1,12-dodecandiol, 1,12-dodecane diol, acmc-1ambo, 1,12-dihydroxydodecane, ksc270c5h
GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Dodécane-1,12-diol
79758
99%
188°C to 190°C (12mmHg)
100g
C12H26O2
1742760
Soluble in alcohol and warm ether. Insoluble in water and petroleum ether.
C(CCCCCCO)CCCCCO
202.338
202.34
Vidéos
FDS Documents