Learn More
1,12-dodécanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13478318
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
5675-51-4
C12H26O2
202.34
MFCD00004755
GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
1,12-dodecanediol, dodecamethylene glycol, chembl17440, 1,12-dihydroxy dodecane, 1,12-dodecandiol, 1,12-dodecane diol, acmc-1ambo, 1,12-dihydroxydodecane, ksc270c5h
79758
Dodécane-1,12-diol
OCCCCCCCCCCCCO
5675-51-4
C12H26O2
202.34
MFCD00004755
GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
1,12-dodecanediol, dodecamethylene glycol, chembl17440, 1,12-dihydroxy dodecane, 1,12-dodecandiol, 1,12-dodecane diol, acmc-1ambo, 1,12-dihydroxydodecane, ksc270c5h
79758
Dodécane-1,12-diol
OCCCCCCCCCCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 12-Dodecanediol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 79.0°C to 81.0°C
Couleur Marron à orange
Point d’ébullition 324.0°C
Point d’éclair 176°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO(CH2)12OH
Quantité 1 kg
Beilstein 01,II,562
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.1% in water.
Viscosité 16 mPa.s (85°C)
Poids de la formule 202.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre