Learn More
1,2,3-5Chlorure de benzothiadiazole--carbonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509998
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
321309-32-4
C7H3ClN2OS
198.624
VOSTUOLSYXVSND-UHFFFAOYSA-N
1,2,3-benzothiadiazole-5-carbonylchloride, benzo d 1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, benzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carbonyl chloride
2735457
Chlorure de 1,2,3-benzothiadiazole-5-carbonyl
C1=CC2=C(C=C1C(=O)Cl)N=NS2
321309-32-4
C7H3ClN2OS
198.624
VOSTUOLSYXVSND-UHFFFAOYSA-N
1,2,3-benzothiadiazole-5-carbonylchloride, benzo d 1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, benzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carbonyl chloride
2735457
Chlorure de 1,2,3-benzothiadiazole-5-carbonyl
C1=CC2=C(C=C1C(=O)Cl)N=NS2
Nom chimique ou matériau 1, 2, 3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 198.63
Pourcentage de pureté 95%