Learn More
1,2,3-5Chlorure de benzothiadiazole--carbonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1, 2, 3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 198.63 |
Pourcentage de pureté | 95% |