Learn More
1,2,3-thiadiazole-4-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Catalog Number 10335012
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
27643-15-8
C3H2N2OS
114.122
JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
2737271
thiadiazole-4-carbalaldéhyde
C1=C(N=NS1)C=O
27643-15-8
C3H2N2OS
114.122
JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
2737271
thiadiazole-4-carbalaldéhyde
C1=C(N=NS1)C=O
Nom chimique ou matériau 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 114.13
Pourcentage de pureté 97%