Learn More
1,2,3-thiadiazole-4-carbalaldéhyde, Maybridge
47.04€ - 379.16€
Identifiants chimiques
N° CAS 27643-15-8
Formule moléculaire C3H2N2OS
Molecular Weight (g/mol) 114.122
InChI Key JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
PubChem CID 2737271
IUPAC Name thiadiazole-4-carbalaldéhyde
SMILES C1=C(N=NS1)C=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
10019531 FDS Afficher les documents Maybridge
SP01373CB
250mg Flacon en verre ambré 47.04€
250mg Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-06-2020
10335012 FDS Afficher les documents Maybridge
SP01373DA
1g Flacon en verre ambré 132.30€
1g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-06-2020
10505954 FDS Afficher les documents Maybridge
SP01373DE
5g Flacon en verre ambré 379.16€
5g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-06-2020
Spécification
Identifiants chimiques
27643-15-8
114.122
1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
thiadiazole-4-carbalaldéhyde
C3H2N2OS
JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
2737271
C1=C(N=NS1)C=O
Spécification
1, 2, 3-Thiadiazole-4-carbaldehyde
250mg
97%
1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
C1=C(N=NS1)C=O
114.122
114.13
Flacon en verre ambré
27643-15-8
C3H2N2OS
JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
thiadiazole-4-carbalaldéhyde
2737271
97%