Learn More
1,2,4-1H-Triazole, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737606
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
288-88-0
C2H3N3
69.06
MFCD00005228
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
9257
CHEBI:35550
1H-1,2,4-triazole
C1=NC=NN1
288-88-0
C2H3N3
69.06
MFCD00005228
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
9257
CHEBI:35550
1H-1,2,4-triazole
C1=NC=NN1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 2, 4-1H-Triazole
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion 119°C to 122°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 260°C
Point d’éclair 140°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 5 g
Beilstein 26, 13
Fieser 01,1188; 02,423
Merck Index 15, 9766
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1250g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,xylene,ethylacetate and,alcohol
Poids de la formule 69.06
Pourcentage de pureté 99.50%
Forme physique Poudre cristalline et flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.