Learn More
Acide 1,2,4,5-benzènétracarboxylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10040570 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
100g
500g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10040570
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 105311000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 89-05-4 | C10H6O8 | 254.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89-05-4
Formule moléculaire C10H6O8
Poids moléculaire (g/mol) 254.15
Numéro MDL MFCD00002471
Clé InChI CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyromellitic acid, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid, usaf xr-20, 1,2,4,5-tetracarboxybenzene, unii-d9uxg2u6zu, 1,2,4,5-benzene-tetracarboxylic acid, d9uxg2u6zu, pubchem21809, acmc-20ap78, 1,4,5-tetracarboxybenzene
CID PubChem 6961
ChEBI CHEBI:45165
Nom IUPAC Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique
SMILES C1=C(C(=CC(=C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 281.0°C to 284.5°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H2(CO2H)4
Quantité 100 g
Beilstein 09, 997
Merck Index 15, 8116
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.5g/100mL water (20°C). Other solubilities: 30g/100mL water (100°C),freely soluble in alcohol
Poids de la formule 254.15
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.