Learn More
1,2,4-Trimethylbenzene, 98%, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 140090250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 95-63-6 Poids : 25.00000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité. 25L
Emballage Plastic drum
Code produit. 15139183
  • 655.40€ / 25L
Date dexpédition estimée
du fournisseur 09-10-2018
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
95-63-6
120.195
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
7247
1,2,4-trimethylbenzene
C9H12
MFCD00008527
Pseudocumene
CHEBI:34039
CC1=CC(=C(C=C1)C)C
Spécification
1,2,4-Trimethylbenzene
48°C
Colorless
25L
97.5
Authentic
1.5030 to 1.5050
98%
C6H3(CH3)3
Pseudocumene
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
1,2,4-trimethylbenzene
7247
120.19
0.8800g/mL
168.0°C
-44.0°C
95-63-6
100.0
Plastic drum
98%
C9H12
MFCD00008527
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
CC1=CC(=C(C=C1)C)C
120.195
CHEBI:34039
Liquid
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 1,2,4-Trimethylbenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.