Learn More
1,2,4-triméthylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737653
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
95-63-6
MFCD00008527
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
pseudocumene, pseudocumol, psi-cumene, as-trimethylbenzene, 1,3,4-trimethylbenzene, benzene, 1,2,4-trimethyl, uns-trimethylbenzene, 1,2,5-trimethylbenzene, asymmetrical trimethylbenzene, .psi.-cumene
7247
CHEBI:34039
1,2,4-triméthylbenzène
CC1=CC(=C(C=C1)C)C
95-63-6
MFCD00008527
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
pseudocumene, pseudocumol, psi-cumene, as-trimethylbenzene, 1,3,4-trimethylbenzene, benzene, 1,2,4-trimethyl, uns-trimethylbenzene, 1,2,5-trimethylbenzene, asymmetrical trimethylbenzene, .psi.-cumene
7247
CHEBI:34039
1,2,4-triméthylbenzène
CC1=CC(=C(C=C1)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Trimethylbenzene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -44.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 168.0°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire C9H12
Formule linéaire C6H3(CH3)3
Indice de réfraction 1.5030 to 1.5050
Quantité 1 L
Beilstein 05,4
Merck Index 15,8023
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Poids moléculaire (g/mol) 120.19
Poids de la formule 120.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,4-Trimethylbenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.