Learn More
Chlorure de 1-(2,6-diisopropylphényl)-3-(2,4,6-triméthylphényl)-4,5-dihydroimidazolium, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11926661
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
866926-59-2
C24H33N2·Cl
385
RHFFYNDQCMNENO-UHFFFAOYSA-M
1-2,6-diisopropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-imidazolinium chloride, 1-2,6-di-i-propylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydroimidazolium chloride, 1-2,6-diisopropropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydroimidazolium chloride, 1-2,6-diisopropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydroimidazolium chloride, 1-2,6-diisopropylphenyl-3-mesityl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-2,6-diisopropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydro-1??-imidazol-1-ylium chloride, 3-2,6-bis 1-methylethyl phenyl-4,5-dihydro-1-2,4,6-trimethylphenyl-1h-imidazolium chloride
11617932
1-[2,6-di(propan-2-yl)phényl]-3-(2,4,6-triméthylphényl)-4,5-dihydroimidazol-3-ium ; chlorure
CC1=CC(=C(C(=C1)C)[N+]2=CN(CC2)C3=C(C=CC=C3C(C)C)C(C)C)C.[Cl-]
866926-59-2
C24H33N2·Cl
385
RHFFYNDQCMNENO-UHFFFAOYSA-M
1-2,6-diisopropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-imidazolinium chloride, 1-2,6-di-i-propylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydroimidazolium chloride, 1-2,6-diisopropropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydroimidazolium chloride, 1-2,6-diisopropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydroimidazolium chloride, 1-2,6-diisopropylphenyl-3-mesityl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-2,6-diisopropylphenyl-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,5-dihydro-1??-imidazol-1-ylium chloride, 3-2,6-bis 1-methylethyl phenyl-4,5-dihydro-1-2,4,6-trimethylphenyl-1h-imidazolium chloride
11617932
1-[2,6-di(propan-2-yl)phényl]-3-(2,4,6-triméthylphényl)-4,5-dihydroimidazol-3-ium ; chlorure
CC1=CC(=C(C(=C1)C)[N+]2=CN(CC2)C3=C(C=CC=C3C(C)C)C(C)C)C.[Cl-]
Nom chimique ou matériau 1-(2,6-Diisopropylphenyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 318°C to 319°C
Couleur Violet à blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 100 mg
Poids de la formule 385
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2,6-Diisopropylphenyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.