Learn More
1-(2-aminophényle)pyrrole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
1-(2-Aminophenyl)pyrrole is used in the synthesis of 4-substituted pyrrolo[1,2-a]quinoxaline derivatives. It participates in Pt(IV)-catalyzed hydroamination triggered cyclization reaction to yield fused pyrrolo [1,2-a] quinoxalines. It is also used as primary and secondary intermediates. They act as antileishmanial agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-(2-aminophényl)pyrrole est utilisé dans la synthèse de dérivés de la 4-pyrrolo[1,2-a]quinoxaléine substitués. Il participe à la réaction de cyclisation déclenchée par l’hydroamination catalysée par Pt(IV) pour produire des quinoxaléines pyrrolo[1,2-a] fusionnées. Il est également utilisé comme intermédiaires primaires et secondaires. Ils agissent comme des agents antileishmaniose.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Ils sont incompatibles avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides, les chloroformates. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Le 1-(2-aminophényl)pyrrole est utilisé dans la synthèse de dérivés de la 4-pyrrolo[1,2-a]quinoxaléine substitués. Il participe à la réaction de cyclisation déclenchée par l’hydroamination catalysée par Pt(IV) pour produire des quinoxaléines pyrrolo[1,2-a] fusionnées. Il est également utilisé comme intermédiaires primaires et secondaires. Ils agissent comme des agents antileishmaniose.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Ils sont incompatibles avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides, les chloroformates. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(2-Aminophenyl)pyrrole |
Point de fusion | 93°C to 94°C |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 1307631 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 158.2 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |