Learn More
Tétrafluoroborate de 1,2-bis((2S,5S)-2,5-diméthylphospholano)éthane(cyclooctadiène)rhodium(I), 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 435231000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 213343-65-8 Poids : 0.05010kg
Quantité 100mg
Code produit. 11915961
  • 95.64€ / 100mg
Expédition estimée
27-04-2021
Identifiants chimiques
213343-65-8
556.21
1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, --1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, s,s-me-bpe-rh, --1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene-rhodium i tetrafluoroborate
(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diène;(2 S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-diméthylphospholan-1-yl]éthyle]-2,5-diméthylphospholane ; rhodium ; tétrafluoroborate
BF4·HRh
LKVIVYCYPYTYSO-ASDDUFFSSA-N
12964417
[B-](F)(F)(F)F.CC1CCC(P1CCP2C(CCC2C)C)C.C1CC=CCCC=C1.[Rh]
Spécification
1,2-Bis((2S,5S)-2,5-Dimethylphospholano)ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
(1H-NMR) Consistent with structure, (31P-NMR) Consistent with structure, NMR (19F-NMR), Consistent with structure
152.0°C to 156.0°C
213343-65-8
100.0
BF4·HRh
LKVIVYCYPYTYSO-ASDDUFFSSA-N
(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diène;(2 S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-diméthylphospholan-1-yl]éthyle]-2,5-diméthylphospholane ; rhodium ; tétrafluoroborate
12964417
Poudre cristalline
Authentic
Marron à orange
100mg
96.0
97%
1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, --1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, s,s-me-bpe-rh, --1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene-rhodium i tetrafluoroborate
[B-](F)(F)(F)F.CC1CCC(P1CCP2C(CCC2C)C)C.C1CC=CCCC=C1.[Rh]
556.21
556.21
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dimethylphospholano)ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents