Learn More
Alfa Aesar™ 1,2-Bis(dipentafluorophénylphosphino)éthane, 99 %
Marque:  Alfa Aesar™ 039276.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 76858-94-1 Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 3464 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 1g
Code produit. 11393678
  • 95.74€ / 1g
Expédition estimée
09-06-2021
Identifiants chimiques
76858-94-1
758.234
IGLFIYOFKVGEBP-UHFFFAOYSA-N
2734566
C(CP(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)P(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F
C26H4F20P2
MFCD00058841
1,2-bis dipentafluorophenylphosphino ethane, 1,2-bis bis pentafluorophenyl phosphino ethane, 1,2-bis bis perfluorophenyl phosphino ethane, 2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phosphanylethyl-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phosphane, ethane-1,2-diylbis bis pentafluorophenyl phosphane, dfppe, pubchem6546, acmc-209p6f, ethylenebis bis pentafluorophenyl phosphine, bis dipentafluorophenylphosphine ethane
2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)phosphanyl-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)phosphane
Spécification
1,2-Bis(dipentafluorophenylphosphino)ethane
185°C to 190°C
76858-94-1
(C6F5)2PCH2CH2P(C6F5)2
UN3464
Insoluble in water.
C(CP(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)P(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F
758.234
758.23
99%
Blanc
1g
C26H4F20P2
MFCD00058841
1,2-bis dipentafluorophenylphosphino ethane, 1,2-bis bis pentafluorophenyl phosphino ethane, 1,2-bis bis perfluorophenyl phosphino ethane, 2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phosphanylethyl-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phosphane, ethane-1,2-diylbis bis pentafluorophenyl phosphane, dfppe, pubchem6546, acmc-209p6f, ethylenebis bis pentafluorophenyl phosphine, bis dipentafluorophenylphosphine ethane
IGLFIYOFKVGEBP-UHFFFAOYSA-N
2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)phosphanyl-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)phosphane
2734566
Cristalline
Vidéos
FDS Documents