missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Bismaléimidoéthane, Thermo Scientific™

Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
5132-30-9
C10H8N2O4
220.18
PUKLCKVOVCZYKF-UHFFFAOYSA-N
1-[2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)éthyl]-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
O=C1C=CC(=O)N1CCN1C(=O)C=CC1=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
5132-30-9
C10H8N2O4
220.18
PUKLCKVOVCZYKF-UHFFFAOYSA-N
1-[2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)éthyl]-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
O=C1C=CC(=O)N1CCN1C(=O)C=CC1=O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Nom chimique ou matériau 1,2-Bismaleimidoethane
Point de fusion 195.0°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 220.18

RUO – Research Use Only