Learn More
1-(2-bromoéthoxy)-3-nitrobenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3211163
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
13831-59-9
C8H8BrNO3
246.06
MFCD07783648
QBUSKXLDUNPEMZ-UHFFFAOYSA-N
1-2-bromoethoxy-3-nitrobenzene, benzene,1-2-bromoethoxy-3-nitro, 2-bromoethyl 3-nitrophenyl ether, acmc-209chl, 2-bromo-3'-nitrophenetole, 2-3-nitrophenoxy ethyl bromide, 3-2-bromoethoxy-1-nitrobenzene
269626
1-(2-bromoethoxy)-3-nitrobenzene
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(OCCBr)=C1
13831-59-9
C8H8BrNO3
246.06
MFCD07783648
QBUSKXLDUNPEMZ-UHFFFAOYSA-N
1-2-bromoethoxy-3-nitrobenzene, benzene,1-2-bromoethoxy-3-nitro, 2-bromoethyl 3-nitrophenyl ether, acmc-209chl, 2-bromo-3'-nitrophenetole, 2-3-nitrophenoxy ethyl bromide, 3-2-bromoethoxy-1-nitrobenzene
269626
1-(2-bromoethoxy)-3-nitrobenzene
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(OCCBr)=C1
Nom chimique ou matériau 1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 39°C
Couleur Marron ou vert-jaune
Point d’ébullition 140°C to 145°C (2.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NO2C6H4OCH2CH2Br
Indice de réfraction 1.5830 to 1.585
Quantité 5 g
Poids de la formule 246.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.