missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-(2-chlorobenzoyl)pyrrolidine, 97 %

Marque:  Alfa Aesar™ H56693.03

Code nomenclature Nacres: NA.22

Informations supplémentaires : CAS : 70657-66-8 Poids : 0.00100kg

Quantité 1g

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15433218

  • 544.00€ / 1g

Expédition estimée
25-02-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Identifiants chimiques

70657-66-8
209.673
GJOSCESYZNHDFC-UHFFFAOYSA-N
722329
C1CCN(C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl
C11H12ClNO
MFCD00583236
1-2-chlorobenzoyl pyrrolidine, 2-chlorophenyl pyrrolidinyl ketone, 2-chlorophenyl 1-pyrrolidinyl methanone, 2-chlorophenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 2-chlorophenyl pyrrolidin-1-yl methanone, 2-chloro-phenyl-pyrrolidin-1-yl-methanone
(2-chlorophényl)-pyrrolidine-1-ylméthanone

Spécification

1-(2-Chlorobenzoyl)pyrrolidine
70657-66-8
MFCD00583236
GJOSCESYZNHDFC-UHFFFAOYSA-N
(2-chlorophényl)-pyrrolidine-1-ylméthanone
722329
97%
1g
C11H12ClNO
1-2-chlorobenzoyl pyrrolidine, 2-chlorophenyl pyrrolidinyl ketone, 2-chlorophenyl 1-pyrrolidinyl methanone, 2-chlorophenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 2-chlorophenyl pyrrolidin-1-yl methanone, 2-chloro-phenyl-pyrrolidin-1-yl-methanone
C1CCN(C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl
209.673
209.67
Vidéos
FDS Documents