Learn More
1-(2-chloroéthyle)-2-pyrrolidone, 95 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 453760010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 51333-90-5 Poids : 0.10000kg
Quantité. 1g
Code produit. 15347390
  • 65.30€ / 1g
Expédition estimée
15-10-2020
Spécification
Identifiants chimiques
51333-90-5
147.61
1-2-chloroethyl pyrrolidin-2-one, 1-2-chloro-ethyl-pyrrolidin-2-one, 1-2-chloroethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-2-chloroethyl, n-2-chloroethyl-2-pyrrolidone, 1-2-chloroethyl-2-pyrrolidone, n-beta-chloroethyl-pyrrolidinone, 1-2-chloroethyl-pyrrolidin-2-one, n-beta-chloroethyl-2-pyrrolidinone
1-(2-chloroéthyl)pyrrolidine-2-one
C6H10ClNO
CWLYHDWHNFLUEI-UHFFFAOYSA-N
3156650
C1CC(=O)N(C1)CCCl
Spécification
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Authentic
1g
94% min. (GC)
1-2-chloroethyl pyrrolidin-2-one, 1-2-chloro-ethyl-pyrrolidin-2-one, 1-2-chloroethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-2-chloroethyl, n-2-chloroethyl-2-pyrrolidone, 1-2-chloroethyl-2-pyrrolidone, n-beta-chloroethyl-pyrrolidinone, 1-2-chloroethyl-pyrrolidin-2-one, n-beta-chloroethyl-2-pyrrolidinone
C1CC(=O)N(C1)CCCl
147.61
147.61
>110°C
Bouteille en verre
51333-90-5
C6H10ClNO
CWLYHDWHNFLUEI-UHFFFAOYSA-N
1-(2-chloroéthyl)pyrrolidine-2-one
3156650
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.