Learn More
Alfa Aesar™ 1,2-di(3-indényl) éthane, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ H27195.03
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : CAS : 18657-57-3 Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Code produit. 11392159
  • 23.51€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 3
Identifiants chimiques
18657-57-3
258.364
CQAQBIQKEFJNRZ-UHFFFAOYSA-N
3488033
C1C=C(C2=CC=CC=C21)CCC3=CCC4=CC=CC=C43
C20H18
MFCD00191814
1,2-bis 3-indenyl ethane, 1,2-di 3-indenyl ethane, 1,2-di 1h-inden-3-yl ethane, 1h-indene, 3,3'-1,2-ethanediyl bis, 3,3'-ethylenebis 1h-indene, 1h-indene,3,3'-1,2-ethanediyl bis, 1-2-3h-inden-1-yl ethyl-3h-indene, acmc-209eoe, 3-2-3h-inden-1-yl ethyl-1h-indene, 1?2-bis 3-indenyl ethane
3-[2-(3H-indén-1-yl)éthyl]-1H-indène
Spécification
1,2-Di(3-indenyl)ethane
1g
C20H18
1,2-bis 3-indenyl ethane, 1,2-di 3-indenyl ethane, 1,2-di 1h-inden-3-yl ethane, 1h-indene, 3,3'-1,2-ethanediyl bis, 3,3'-ethylenebis 1h-indene, 1h-indene,3,3'-1,2-ethanediyl bis, 1-2-3h-inden-1-yl ethyl-3h-indene, acmc-209eoe, 3-2-3h-inden-1-yl ethyl-1h-indene, 1?2-bis 3-indenyl ethane
C1C=C(C2=CC=CC=C21)CCC3=CCC4=CC=CC=C43
258.364
258.36
121°C to 125°C
18657-57-3
MFCD00191814
CQAQBIQKEFJNRZ-UHFFFAOYSA-N
3-[2-(3H-indén-1-yl)éthyl]-1H-indène
3488033
98%
Vidéos
FDS Documents