Learn More
1,2-dichloroéthane, 99,8 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-217014
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
107-06-2
C2H4Cl2
98.95
MFCD00000963
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
dichlorure d’éthylène, chlorure d’éthylène, éthane, 1,2-dichloro, liquide hollandais, huile hollandaise, dichlorure d’éthane, dichlorure de glycol, chlorured'acétyle, dichloro-1,2-éthane, émulsiondedichlore
11
CHEBI : 27789
1,2-dichloroéthane
ClCCCl
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
107-06-2
C2H4Cl2
98.95
MFCD00000963
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
dichlorure d’éthylène, chlorure d’éthylène, éthane, 1,2-dichloro, liquide hollandais, huile hollandaise, dichlorure d’éthane, dichlorure de glycol, chlorured'acétyle, dichloro-1,2-éthane, émulsiondedichlore
11
CHEBI : 27789
1,2-dichloroéthane
ClCCCl
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,2-dichloroéthane
Point de fusion -35.0°C
% min. CAS 99.75
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Densité 1.2500 g/ml
Point d’ébullition 81.0°C à 85.0°C
Quantité 100 ml
Point d’éclair 13°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Eau < 50 ppm
Indice de réfraction 1.4440 à 1.4460
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Résidus après évaporation 0.0005 % max.
Gravité spécifique 1.25
Formule linéaire ClCH2CH2Cl
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Eau 0.005 % max. (Coulométrique)
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 8.7 g/L (20°C). Autres solubilités : miscible avec la plupart des solvants organiques courants
Poids de la formule 98.96
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dichloroethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.