Learn More
Alfa Aesar™ 1,2-dichloropropane, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ L03083.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 78-87-5 Poids : 0.02500kg Transport : UN number : 1279 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 25g
Code produit. 11392016
  • 15.87€ / 25g
En stock, prêt à être expédié : 4
Identifiants chimiques
78-87-5
112.981
KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYSA-N
6564
1,2-dichloropropane
C3H6Cl2
MFCD00000868
propylene dichloride, propane, 1,2-dichloro, propylene chloride, dwuchloropropan, bichlorure de propylene, rcra waste number u083, caswell no. 324, dwuchloropropan polish, alpha,beta-dichloropropane, ccris 951
CHEBI:82163
CC(CCl)Cl
Spécification
1,2-Dichloropropane
4°C (39°F)
1.438
-100°C
78-87-5
MFCD00000868
1718880
propylene dichloride, propane, 1,2-dichloro, propylene chloride, dwuchloropropan, bichlorure de propylene, rcra waste number u083, caswell no. 324, dwuchloropropan polish, alpha,beta-dichloropropane, ccris 951
CC(CCl)Cl
112.981
CHEBI:82163
98%
1.157
Sweet
95°C to 97°C
25g
C3H6Cl2
UN1279
14,7854
KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYSA-N
1,2-dichloropropane
6564
112.99
Vidéos
FDS Documents