Learn More
1,2-diiodotétrafluoroéthane, 96 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081114
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
354-65-4
C2F4I2
353.825
MFCD00039401
NZXVPCQHQVWOFD-UHFFFAOYSA-N
1,2-diiodotetrafluoroethane, 1,2-diiodoperfluoroethane, unii-2z13i2welk, ethane, 1,1,2,2-tetrafluoro-1,2-diiodo, 2z13i2welk, acmc-1cknr
67720
1,1,2,2-tétrafluoro-1,2-diiodoéthane
C(C(F)(F)I)(F)(F)I
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
354-65-4
C2F4I2
353.825
MFCD00039401
NZXVPCQHQVWOFD-UHFFFAOYSA-N
1,2-diiodotetrafluoroethane, 1,2-diiodoperfluoroethane, unii-2z13i2welk, ethane, 1,1,2,2-tetrafluoro-1,2-diiodo, 2z13i2welk, acmc-1cknr
67720
1,1,2,2-tétrafluoro-1,2-diiodoéthane
C(C(F)(F)I)(F)(F)I
1,2-Diiodotetrafluoroethane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-diiodotétrafluoroéthane est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,2-Diiodotetrafluoroethane
Note relative au nom Stabilized with copper
Point de fusion -21°C
Densité 2.629
Point d’ébullition 112°C to 113°C
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.495
Quantité 1 g
Beilstein 1740350
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 353.82
Pourcentage de pureté 96%