Learn More
1-(2-fluorobenzoyl)pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15432808
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
347909-09-5
C11H12FNO
193.221
MFCD00460952
AZBXHPRYPHBYCV-UHFFFAOYSA-N
1-2-fluorobenzoyl pyrrolidine, 2-fluorophenyl 1-pyrrolidinyl methanone, 2-fluorophenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone
3497148
(2-fluorophényl)-pyrrolidine-1-ylméthanone
C1CCN(C1)C(=O)C2=CC=CC=C2F
347909-09-5
C11H12FNO
193.221
MFCD00460952
AZBXHPRYPHBYCV-UHFFFAOYSA-N
1-2-fluorobenzoyl pyrrolidine, 2-fluorophenyl 1-pyrrolidinyl methanone, 2-fluorophenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone
3497148
(2-fluorophényl)-pyrrolidine-1-ylméthanone
C1CCN(C1)C(=O)C2=CC=CC=C2F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2‘-fluoro-6-pyrrol-2-phényl-4-quinolone, un dérivé de 1-(2-Fluorobenzoyl)pyrrolidine, présente les activités cytotoxiques les plus puissantes contre les lignées cellulaires tumorales rénales et mélanomes.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-(2-Fluorobenzoyl)pyrrolidine
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.22
Pourcentage de pureté 97%