Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-fluorophényl)éthanol, 95 %
Marque: Alfa Aesar™ H31900.18
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 445-26-1 Poids : 0.05000kg
Quantité. | 50g |
---|
Description
ApplicationsMatière première importante dans la synthèse organique, les champs agricoles et les colorants.
Solubilité
Non miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
445-26-1 | |
140.157 | |
SXFYVXSOEBCFLV-UHFFFAOYSA-N | |
123066 | |
CC(C1=CC=CC=C1F)O |
C8H9FO | |
MFCD00014401 | |
1-2-fluorophenyl ethanol, 2-fluorophenylmethylcarbinol, 2-fluoro-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-2-fluorophenyl ethan-1-ol, o-fluorophenylmethylcarbinol, 2-fluorophenyl methyl carbinol, 2-fluorophenylethanol, 1-m-fluorophenyl ethanol, 1-2'-fluorophenyl ethanol, fluorophenylmethylcarbinol | |
1-(2-fluorophényl)éthanol |
Spécification
1-(2-Fluorophenyl)ethanol | |
445-26-1 | |
MFCD00014401 | |
Immiscible in water. | |
CC(C1=CC=CC=C1F)O | |
140.157 | |
140.16 |
50g | |
C8H9FO | |
1-2-fluorophenyl ethanol, 2-fluorophenylmethylcarbinol, 2-fluoro-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-2-fluorophenyl ethan-1-ol, o-fluorophenylmethylcarbinol, 2-fluorophenyl methyl carbinol, 2-fluorophenylethanol, 1-m-fluorophenyl ethanol, 1-2'-fluorophenyl ethanol, fluorophenylmethylcarbinol | |
SXFYVXSOEBCFLV-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-fluorophényl)éthanol | |
123066 | |
95% |