Learn More
1-(2-Hydroxyethyl)pipérazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023548
18.46 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
103-76-4
C6H14N2O
130.191
MFCD00005970
WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
n-2-hydroxyethyl piperazine, 1-piperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl piperazine, hydroxyethylpiperazine, 2-1-piperazinyl ethanol, 2-hydroxyethylpiperazine, 2-piperazinoethanol, 2-piperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-piperazinethanol, 4-2-hydroxyethyl piperazine
7677
2-pipérazin-1-ylethanol
C1CN(CCN1)CCO
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
103-76-4
C6H14N2O
130.191
MFCD00005970
WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
n-2-hydroxyethyl piperazine, 1-piperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl piperazine, hydroxyethylpiperazine, 2-1-piperazinyl ethanol, 2-hydroxyethylpiperazine, 2-piperazinoethanol, 2-piperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-piperazinethanol, 4-2-hydroxyethyl piperazine
7677
2-pipérazin-1-ylethanol
C1CN(CCN1)CCO
1-Piperazineethanol is a hydroxyalkyl substituted pieprazine used in the preparation of pharmaceutical compounds. It is also used as an Intermediate in the manufacture of polyurethane catalysts, corrosion inhibitors, surfactants, synthetic fibers, pharmaceuticals. It is also used to synthesize triethylenediamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-pipérazineéthanol est une pieprazine substituée par hydroxyalkyle et utilisée dans la préparation de composés pharmaceutiques. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de catalyseurs de polyuréthane, d’inhibiteurs de corrosion, de surfactants, de fibres synthétiques, de produits pharmaceutiques. Il est également utilisé pour synthétiser la triéthylènediamine.
Solubilité
Miscible à l’eau. Miscible également à l’éthanol, l’acétone, l’éther benzène. Non miscible à l’hexane.
Remarques
Hygroscopique. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Point de fusion -39°C
Densité 1.06
pH 12.3
Point d’ébullition 242°C to 246°C
Point d’éclair 135°C (275°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.5065
Quantité 10 g
Beilstein 104361
Informations sur la solubilité Miscible with water. Also miscible in ethanol,acetone,ether benzene. Immiscible in hexane.
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.