Learn More
1-(2-méthylphényl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10015752
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
39512-51-1
C11H16N2
176.26
MFCD00040729
WICKLEOONJPMEQ-UHFFFAOYSA-N
1-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolyl piperazine, 4-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolylpiperazine, piperazine, 1-2-methylphenyl, 1-o-tolyl-piperazine, 1-2-methylphenyl-piperazine, o-tolylpiperazine, 2-methylphenylpiperazine, chembl9746
91965
1-(2-méthylphényl)pipérazine
CC1=CC=CC=C1N2CCNCC2
39512-51-1
C11H16N2
176.26
MFCD00040729
WICKLEOONJPMEQ-UHFFFAOYSA-N
1-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolyl piperazine, 4-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolylpiperazine, piperazine, 1-2-methylphenyl, 1-o-tolyl-piperazine, 1-2-methylphenyl-piperazine, o-tolylpiperazine, 2-methylphenylpiperazine, chembl9746
91965
1-(2-méthylphényl)pipérazine
CC1=CC=CC=C1N2CCNCC2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-(2-Methylphenyl)piperazine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48.0°C to 52.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse, cristaux ou poudre cristalline à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2-Methylphenyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.