Learn More
1-(2-phénoxyphényl)éthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(2-Phenoxyphenyl)ethanone |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 212.25 |
Pourcentage de pureté | 97% |