Learn More
1-(2-phénoxyphényl)éthanone, 97 %, Maybridge
50.40€ - 247.70€
Identifiants chimiques
N° CAS 26388-13-6
Formule moléculaire C14H12O2
Molecular Weight (g/mol) 212.248
Numéro MDL MFCD08271961
InChI Key KPBCVVSDGJBODL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-acetyldiphenyl ether, 1-acetyl-2-phenoxybenzene, ethanone, 1-2-phenoxyphenyl
PubChem CID 10703750
IUPAC Name 1-(2-phénoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1OC2=CC=CC=C2
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
10759035 FDS Afficher les documents Maybridge
CC49928CB
250mg 50.40€
250mg Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-03-2020
10552154 FDS Afficher les documents Maybridge
CC49928DA
1g 133.00€
1g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-03-2020
10006964 FDS Afficher les documents Maybridge
CC49928DE
5g 247.70€
5g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-03-2020
Spécification
Identifiants chimiques
26388-13-6
212.248
KPBCVVSDGJBODL-UHFFFAOYSA-N
10703750
CC(=O)C1=CC=CC=C1OC2=CC=CC=C2
C14H12O2
MFCD08271961
1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-acetyldiphenyl ether, 1-acetyl-2-phenoxybenzene, ethanone, 1-2-phenoxyphenyl
1-(2-phénoxyphényl)éthanone
Spécification
1-(2-Phenoxyphenyl)ethanone
250mg
96.5
97%
MFCD08271961
KPBCVVSDGJBODL-UHFFFAOYSA-N
1-(2-phénoxyphényl)éthanone
10703750
97%
Flacon en verre ambré
26388-13-6
100.0
C14H12O2
1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-acetyldiphenyl ether, 1-acetyl-2-phenoxybenzene, ethanone, 1-2-phenoxyphenyl
CC(=O)C1=CC=CC=C1OC2=CC=CC=C2
212.248
212.25