Learn More
1,2-propanediol, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737271
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
57-55-6
C3H8O2
76.09
MFCD00064272
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
1030
CHEBI:16997
propane-1,2-diol
CC(CO)O
57-55-6
C3H8O2
76.09
MFCD00064272
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
1030
CHEBI:16997
propane-1,2-diol
CC(CO)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 2-Propanediol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -60.0°C
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 187.0°C
Point d’éclair 99°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4330
Quantité 25 mL
Beilstein 01, 472
Merck Index 15, 7968
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viscosité 45 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 76.09
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Analyse
Forme physique Liquide visqueux