missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(2-pyridyl)éthylamine, 96 %

Catalog Number p-7028649
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
42088-91-5
C7H11N2
123.18
MFCD05215238,MFCD07776289,MFCD08752493
PDNHLCRMUIGNBV-LURJTMIESA-O
1-pyridin-2-yl-ethylamine, 1-pyridin-2-yl ethanamine, 1-2-pyridyl ethylamine, 1-pyridin-2-yl ethan-1-amine, 2-1-aminoethyl pyridine, 1-2-pyridinyl ethylamine, 1-pyridin-2-ylethyl amine, 1-pyridyl ethylamine, 1-pyridine-2-yl-ethylamine, 1-pyridin-2-yl ethylamine
541877
1-pyridine-2-yléthanamine
C[C@H]([NH3+])C1=CC=CC=N1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
42088-91-5
C7H11N2
123.18
MFCD05215238,MFCD07776289,MFCD08752493
PDNHLCRMUIGNBV-LURJTMIESA-O
1-pyridin-2-yl-ethylamine, 1-pyridin-2-yl ethanamine, 1-2-pyridyl ethylamine, 1-pyridin-2-yl ethan-1-amine, 2-1-aminoethyl pyridine, 1-2-pyridinyl ethylamine, 1-pyridin-2-ylethyl amine, 1-pyridyl ethylamine, 1-pyridine-2-yl-ethylamine, 1-pyridin-2-yl ethylamine
541877
1-pyridine-2-yléthanamine
C[C@H]([NH3+])C1=CC=CC=N1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-(2-Pyridyl)ethylamine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 96%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'