Learn More
1-(3,4-dichlorobenzyl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15432008
126.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
55513-17-2
C11H14Cl2N2
245.147
MFCD03407488
PNDSYXGJCWKNFG-UHFFFAOYSA-N
1-3,4-dichlorobenzyl piperazine, 1-3,4-dichlorophenyl methyl piperazine, piperazine, 1-3,4-dichlorophenyl methyl, 1-3,4-dichloro-benzyl-piperazine, acmc-20apc5, 3,4-dichlorobenzylpiperazine, 1-3,4-dichlorobenyl piperazine, 3,4-dichlorophenyl methyl piperazine
2758074
1-[(3,4-dichlorophényl)méthyl]pipérazine
C1CN(CCN1)CC2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
55513-17-2
C11H14Cl2N2
245.147
MFCD03407488
PNDSYXGJCWKNFG-UHFFFAOYSA-N
1-3,4-dichlorobenzyl piperazine, 1-3,4-dichlorophenyl methyl piperazine, piperazine, 1-3,4-dichlorophenyl methyl, 1-3,4-dichloro-benzyl-piperazine, acmc-20apc5, 3,4-dichlorobenzylpiperazine, 1-3,4-dichlorobenyl piperazine, 3,4-dichlorophenyl methyl piperazine
2758074
1-[(3,4-dichlorophényl)méthyl]pipérazine
C1CN(CCN1)CC2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.225 g/mL
Point d’ébullition 124°C to 128°C (0.02 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Poids de la formule 245.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide