missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-[3,5-Bis(trifluorométhyl)phényl]éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7031038
38.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
368-63-8
C10H8F6O
258.16
MFCD01632521,MFCD03093011
MMSCIQKQJVBPIR-UHFFFAOYNA-N
1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanol, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanol, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol, alfa-methyl-3,5-ditrifluoromethylbenzyl alcohol, pubchem4672, pubchem14254, 1-3,5-bis-trifluoromethylphenyl ethanol, acmc-209vt9, benzenemethanol, alpha-methyl-3,5-bis trifluoromethyl
6425739
1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]éthanol
CC(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
368-63-8
C10H8F6O
258.16
MFCD01632521,MFCD03093011
MMSCIQKQJVBPIR-UHFFFAOYNA-N
1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanol, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanol, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol, alfa-methyl-3,5-ditrifluoromethylbenzyl alcohol, pubchem4672, pubchem14254, 1-3,5-bis-trifluoromethylphenyl ethanol, acmc-209vt9, benzenemethanol, alpha-methyl-3,5-bis trifluoromethyl
6425739
1-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]éthanol
CC(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Point de fusion 70°C to 74°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 258.16
Pourcentage de pureté 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'