Learn More
Acide 1-(3,5-dichlorophényl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695181
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
10 g
This item is not returnable. View return policy
306936-60-7
C13H12Cl2N2O2
299.151
MFCD02677727
CIAUICOJDLJNBL-UHFFFAOYSA-N
1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl, maybridge3_006729, 4-carboxy-1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole
2743017
acide 1-(3,5-dichlorophényle)-5-propylpyrazole-4-carboxylique
CCCC1=C(C=NN1C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)C(=O)O
This item is not returnable. View return policy
306936-60-7
C13H12Cl2N2O2
299.151
MFCD02677727
CIAUICOJDLJNBL-UHFFFAOYSA-N
1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl, maybridge3_006729, 4-carboxy-1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole
2743017
acide 1-(3,5-dichlorophényle)-5-propylpyrazole-4-carboxylique
CCCC1=C(C=NN1C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)C(=O)O
Nom chimique ou matériau 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 299.16
Pourcentage de pureté 97%