Learn More
Alfa Aesar™ 1,3,5-trichloro-2,4,6-trifluorobenzène, 98 %
29.40€ - 422.00€
Identifiants chimiques
N° CAS 319-88-0
Formule moléculaire C6Cl3F3
Molecular Weight (g/mol) 235.411
Numéro MDL MFCD00000587
InChI Key QPXZZPSKCVNHFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-trichlorotrifluorobenzene, benzene, 1,3,5-trichloro-2,4,6-trifluoro, sym-trichlorotrifluorobenzene, sym-trifluorotrichlorobenzene, 1,3,5-trifluorotrichlorobenzene, 2,4,6-trifluorotrichlorobenzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-trichlorobenzene, acmc-20ap5m, 1,5-trichlorotrifluorobenzene, wln: gr cg eg bf df ff
PubChem CID 67573
IUPAC Name 1,3,5-Trichloro-2,4,6-trifluorobenzène
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)F)Cl)F)Cl)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
11492888 FDS Afficher les documents Alfa Aesar™
A16864.06
5g 29.40€
5g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 1 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11402898 FDS Afficher les documents Alfa Aesar™
A16864.14
25g 122.00€
25g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 4 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11412898 FDS Afficher les documents Alfa Aesar™
A16864.22
100g 422.00€
100g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 17-04-2020
Spécification
Identifiants chimiques
319-88-0
235.411
QPXZZPSKCVNHFW-UHFFFAOYSA-N
67573
C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)F)Cl)F)Cl)F
C6Cl3F3
MFCD00000587
1,3,5-trichlorotrifluorobenzene, benzene, 1,3,5-trichloro-2,4,6-trifluoro, sym-trichlorotrifluorobenzene, sym-trifluorotrichlorobenzene, 1,3,5-trifluorotrichlorobenzene, 2,4,6-trifluorotrichlorobenzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-trichlorobenzene, acmc-20ap5m, 1,5-trichlorotrifluorobenzene, wln: gr cg eg bf df ff
1,3,5-Trichloro-2,4,6-trifluorobenzène
Spécification
1,3,5-Trichloro-2,4,6-trifluorobenzene
79°C to 80°C (12mmHg)
5g
C6Cl3F3
958307
QPXZZPSKCVNHFW-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-Trichloro-2,4,6-trifluorobenzène
67573
98%
102°C (215°F)
62°C to 64°C
319-88-0
MFCD00000587
1,3,5-trichlorotrifluorobenzene, benzene, 1,3,5-trichloro-2,4,6-trifluoro, sym-trichlorotrifluorobenzene, sym-trifluorotrichlorobenzene, 1,3,5-trifluorotrichlorobenzene, 2,4,6-trifluorotrichlorobenzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-trichlorobenzene, acmc-20ap5m, 1,5-trichlorotrifluorobenzene, wln: gr cg eg bf df ff
C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)F)Cl)F)Cl)F
235.411
235.42