missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,5-triisopropylbenzène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021213
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
717-74-8
C15H24
204.357
MFCD00008890
VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1-methylethyl, 1,3,5-tris propan-2-yl benzene, unii-fr9y346wpb, benzene, 1,3,5-triisopropyl, fr9y346wpb, benzene, tris 1-methylethyl, pubchem13720, 1,5-triisopropylbenzene
12860
1,3,5-tri(propan-2-yl)benzène
CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
717-74-8
C15H24
204.357
MFCD00008890
VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1-methylethyl, 1,3,5-tris propan-2-yl benzene, unii-fr9y346wpb, benzene, 1,3,5-triisopropyl, fr9y346wpb, benzene, tris 1-methylethyl, pubchem13720, 1,5-triisopropylbenzene
12860
1,3,5-tri(propan-2-yl)benzène
CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C

1,3,5-Triisopropylbenzene is used as a fuel and fuel additive. It is also used in lubricants and lubricant additives. Further, it is used in the preparation of 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl chloride. It is also employed as a swelling agent during the synthesis of mesoporous silica with two-dimensional hexagonal pores. In addition to this, it is used as a micelle expander in the synthesis of magnetic mesoporous silica nanoparticles.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le 1,3,5-Triisopropylbenzène est utilisé comme carburant et additif de carburant. Il est également employé dans les lubrifiants et les additifs pour lubrifiants. On s’en sert aussi pour préparer le chlorure de 2,4,6-triisopropyl-benzènesulfonyle. Il est également utilisé comme agent de gonflement lors de la synthèse de silice mésoporeuse avec des pores hexagonaux bidimensionnels. En outre, il est utilisé comme extenseur de micelles dans la synthèse de nanoparticules de silice mésoporeuse magnétique.

Solubilité
Immiscible avec l’eau.

Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Triisopropylbenzene
Point de fusion -7°C
Densité 0.854
Point d’ébullition 235°C to 237°C
Point d’éclair 86°C (186°F)
Indice de réfraction 1.488
Quantité 50 g
Beilstein 1862750
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 204.36
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'