Learn More
1,3,5-triméthyl-1H-pyrazole-4-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510138
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
2644-93-1
C7H10N2O
138.17
HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
736515
1,3,5-triméthylpyrazole-4-carbalaldéhyde
CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
2644-93-1
C7H10N2O
138.17
HMTUBXVXHHITGO-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1,3,5-trimethyl, n-methyl-3,5-dimethyl-4-formylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde?, akos pao-0265, timtec-bb sbb000012, acmc-1cq3n, art-chem-bb b006543, ksc496q8h
736515
1,3,5-triméthylpyrazole-4-carbalaldéhyde
CC1=C(C(=NN1C)C)C=O
Nom chimique ou matériau 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 97%