Learn More
1,3-benzènediméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10022610
22.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
626-18-6
C8H10O2
138.17
MFCD00004649
YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
1,3-benzenedimethanol, 3-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,3-phenylenedimethanol, 1,3-dihydroxymethylbenzene, m-xylene-alpha,alpha'-diol, m-xylene glycol, m-xylylene glycol, 3-hydroxymethyl phenyl methan-1-ol, m-xylylenalkohol, m-benzenedimethanol
69374
[3-(hydroxyméthyl)phényl]méthanol
C1=CC(=CC(=C1)CO)CO
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
626-18-6
C8H10O2
138.17
MFCD00004649
YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
1,3-benzenedimethanol, 3-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,3-phenylenedimethanol, 1,3-dihydroxymethylbenzene, m-xylene-alpha,alpha'-diol, m-xylene glycol, m-xylylene glycol, 3-hydroxymethyl phenyl methan-1-ol, m-xylylenalkohol, m-benzenedimethanol
69374
[3-(hydroxyméthyl)phényl]méthanol
C1=CC(=CC(=C1)CO)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 3-Benzenedimethanol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 56.0°C to 60.0°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 154.0°C to 159.0°C (13.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(CH2OH)2
Quantité 2 g
Beilstein 06, 914
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solution, peut développer un certain précipité de turbidité
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Benzenedimethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.