Learn More
1,3-benzènediméthanol, 98 %, ACROS Organics™
24.60€ - 79.30€
Identifiants chimiques
N° CAS 626-18-6
Formule moléculaire C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00004649
InChI Key YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-benzenedimethanol, 3-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,3-phenylenedimethanol, 1,3-dihydroxymethylbenzene, m-xylene-alpha,alpha'-diol, m-xylene glycol, m-xylylene glycol, 3-hydroxymethyl phenyl methan-1-ol, m-xylylenalkohol, m-benzenedimethanol
PubChem CID 69374
IUPAC Name [3-(hydroxyméthyl)phényl]méthanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CO)CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
10022610 FDS Afficher les documents Acros Organics
188200020
2g Flacon en verre 24.60€
2g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 21-04-2020
10032610 Afficher les documents Acros Organics
188200100
10g Flacon en verre 79.30€
10g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 21-04-2020
Spécification
Identifiants chimiques
626-18-6
138.17
YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
69374
C1=CC(=CC(=C1)CO)CO
C8H10O2
MFCD00004649
1,3-benzenedimethanol, 3-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,3-phenylenedimethanol, 1,3-dihydroxymethylbenzene, m-xylene-alpha,alpha'-diol, m-xylene glycol, m-xylylene glycol, 3-hydroxymethyl phenyl methan-1-ol, m-xylylenalkohol, m-benzenedimethanol
[3-(hydroxyméthyl)phényl]méthanol
Spécification
1, 3-Benzenedimethanol
Flacon en verre
Incolore à jaune
2g
626-18-6
100.0
C8H10O2
MFCD00004649
1,3-benzenedimethanol, 3-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,3-phenylenedimethanol, 1,3-dihydroxymethylbenzene, m-xylene-alpha,alpha'-diol, m-xylene glycol, m-xylylene glycol, 3-hydroxymethyl phenyl methan-1-ol, m-xylylenalkohol, m-benzenedimethanol
C1=CC(=CC(=C1)CO)CO
138.17
138.17
98%
Authentic
154.0°C to 159.0°C (13.0mmHg)
56.0°C to 60.0°C
98%
97.5
97.5% min. (GC)
C6H4(CH2OH)2
06, 914
YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
[3-(hydroxyméthyl)phényl]méthanol
69374
Solution, peut développer un certain précipité de turbidité
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 1,3-Benzenedimethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.