Learn More
1,3-Bis[4-(4-pyridyle)-2-thiazolyl]benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7039429
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
1421261-85-9
C22H14N4S2
398.502
MFCD22682999
BAIVNAOKZPUEIV-UHFFFAOYSA-N
1,3-bis 4-4-pyridyl-2-thiazolyl benzene, 4-2-3-4-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-2-yl phenyl-1,3-thiazol-4-yl pyridine
86277494
4-pyridin-4-yl-2-[3-(4-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-2-yl)phenyl]-1,3-thiazole
C1=CC(=CC(=C1)C2=NC(=CS2)C3=CC=NC=C3)C4=NC(=CS4)C5=CC=NC=C5
1421261-85-9
C22H14N4S2
398.502
MFCD22682999
BAIVNAOKZPUEIV-UHFFFAOYSA-N
1,3-bis 4-4-pyridyl-2-thiazolyl benzene, 4-2-3-4-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-2-yl phenyl-1,3-thiazol-4-yl pyridine
86277494
4-pyridin-4-yl-2-[3-(4-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-2-yl)phenyl]-1,3-thiazole
C1=CC(=CC(=C1)C2=NC(=CS2)C3=CC=NC=C3)C4=NC(=CS4)C5=CC=NC=C5
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Les dérivés de ce composé ont été synthétisés puis ils ont réagi avec les sels de nitrate de cuivre, de cadmium et d’hexafluororacétylacétonate de cobalt et de cuivre pour produire de nouveaux polymères de coordination unidimensionnels et bidimensionnels qui présentent une variété de motifs structurels.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,3-Bis[4-(4-pyridyl)-2-thiazolyl]benzene
Point de fusion 290°C to 296°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 398.49
Pourcentage de pureté 97%