Learn More
Chlorure de 1,3-di-tert-butylbenzimidazolium, 96 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11996651
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
946607-10-9
C15H23ClN2
266.81
CMQDFXSMZLANNA-UHFFFAOYSA-M
1,3-di-tert-butylbenzimidazolium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1,3-benzodiazol-1-ium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1h-benzimidazol-3-ium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1h-benzo d imidazol-3-ium chloride
16218265
1,3-ditert-butylbenzimidazol-3-ium ; Chlorure
CC(C)(C)N1C=[N+](C2=CC=CC=C21)C(C)(C)C.[Cl-]
946607-10-9
C15H23ClN2
266.81
CMQDFXSMZLANNA-UHFFFAOYSA-M
1,3-di-tert-butylbenzimidazolium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1,3-benzodiazol-1-ium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1h-benzimidazol-3-ium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1h-benzo d imidazol-3-ium chloride
16218265
1,3-ditert-butylbenzimidazol-3-ium ; Chlorure
CC(C)(C)N1C=[N+](C2=CC=CC=C21)C(C)(C)C.[Cl-]
Nom chimique ou matériau 1, 3-Di-tert-butylbenzimidazolium chloride
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 204.0°C
Couleur Beige à Blanc
Analyse élémentaire 64.15 to 70.90% C, 9.97 to 11.02% N
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96%
Quantité 500 mg
Poids de la formule 266.81
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Di-tert-butylbenzimidazolium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.