Learn More
1,3-Dibromotetrafluorobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10001991
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Glass bottle
1559-87-1
C6Br2F4
307.87
MFCD00031533
UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
73793
1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
FC1=C(F)C(Br)=C(F)C(Br)=C1F
1559-87-1
C6Br2F4
307.87
MFCD00031533
UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
73793
1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
FC1=C(F)C(Br)=C(F)C(Br)=C1F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dibromotetrafluorobenzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Colorless to Yellow
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Glass bottle
Indice de réfraction 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Synonyme 1,3-dibromotetrafluorobenzene, benzene, 1,3-dibromotetrafluoro, benzene, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro-benzene, benzene,1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, acmc-1byn7, benzene,3-dibromotetrafluoro, 1,3-dibromotetrafluorobenzene, 98+%
Poids de la formule 307.87
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dibromotetrafluorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.