Learn More
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tétraisopropyldisiloxane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045568
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
69304-37-6
C12H28Cl2OSi2
315.425
MFCD00009655
DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-dichlorotetraisopropyldisiloxane, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyl-disiloxane, disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetrakis 1-methylethyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorosiloxane, chloro chlorodiisopropylsilyl oxy diisopropylsilane, chloro-chloro-di propan-2-yl silyl oxy-di propan-2-yl silane, tipdsicl2, tipdsi-cl2
172404
chloro-[chloro-di(propan-2-yl)silyl]oxy-di(propan-2-yl)silane
CC(C)[Si](C(C)C)(O[Si](C(C)C)(C(C)C)Cl)Cl
69304-37-6
C12H28Cl2OSi2
315.425
MFCD00009655
DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-dichlorotetraisopropyldisiloxane, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyl-disiloxane, disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetrakis 1-methylethyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorosiloxane, chloro chlorodiisopropylsilyl oxy diisopropylsilane, chloro-chloro-di propan-2-yl silyl oxy-di propan-2-yl silane, tipdsicl2, tipdsi-cl2
172404
chloro-[chloro-di(propan-2-yl)silyl]oxy-di(propan-2-yl)silane
CC(C)[Si](C(C)C)(O[Si](C(C)C)(C(C)C)Cl)Cl
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane is a silylating reagent used for simultaneous protection of 3'- and 5'-hydroxy functions of ribonucleosides. It is used in the analysis of Watson-Crick and Hoogstein base pairing in nucleotides. It is also employed in the formation of ribavirin chemical delivery systems. Further, it serves as a protecting group reagent for open-chain polyhydroxy compounds. In addition to this, it is involved in the preparation of cyclic bridged peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-dichloro-1,1,3,3-tétraisopropyldisiloxane est un réactif de silylation utilisé pour la protection simultanée des fonctions hydroxyle 3′ et 5′ des ribonucléosides. Il est utilisé dans l’analyse de l’appariement des bases Watson-Crick et Hoogstein dans les nucléotides. Il est également employé dans la formation de systèmes de distribution chimique de la ribavirine. De plus, il sert de réactif de groupe protecteur pour les composés polyhydroxy à chaîne ouverte. Par ailleurs, il est impliqué dans la préparation de peptides cycliques pontés.
Solubilité
Miscible avec le diméthylformamide, l’hexane, l’acétate d’éthyle, le chloroforme et le dichlorométhane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 69°C to 70°C (0.5mmHg)
Nom chimique ou matériau 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Quantité 1 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 1934216
Point d’éclair >110°C (230°F)
Informations sur la solubilité Miscible with dimethylformamide,hexane,ethyl acetate,chloroform and dichloromethane.
Poids de la formule 315.43
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.454
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.986
Mehr anzeigen Weniger anzeigen