Learn More
1,3-dichloro-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-105857
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
96-23-1
C3H6Cl2O
128.98
MFCD00000951
DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloro-2-propanol, dichlorohydrin, 1,3-dichloroisopropanol, 1,3-dichlorohydrin, glycerol 1,3-dichlorohydrin, 2-propanol, 1,3-dichloro, enodrin, 1,3-dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-dichloroisopropyl alcohol, sym-glycerol dichlorohydrin
7289
CHEBI:18917
1,3-dichloropropan-2-ol
OC(CCl)CCl
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
96-23-1
C3H6Cl2O
128.98
MFCD00000951
DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloro-2-propanol, dichlorohydrin, 1,3-dichloroisopropanol, 1,3-dichlorohydrin, glycerol 1,3-dichlorohydrin, 2-propanol, 1,3-dichloro, enodrin, 1,3-dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-dichloroisopropyl alcohol, sym-glycerol dichlorohydrin
7289
CHEBI:18917
1,3-dichloropropan-2-ol
OC(CCl)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dichloro-2-propanol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -4.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3510g/mL
Point d’ébullition 172.0°C to 176.0°C
Point d’éclair 74°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2CH(OH)CH2Cl
Indice de réfraction 1.4820 to 1.4840
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 364
Merck Index 15, 3084
Gravité spécifique 1.351
Informations sur la solubilité Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosité 13.9 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 128.99
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dichloro-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.