Learn More
1,3-dichloro-5-(chlorométhyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510515
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
3290-06-0
C7H5Cl3
195.467
ZFLRKAMKGYNFPH-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorobenzyl chloride, 1,3-dichloro-5-chloromethyl benzene, benzene, 1,3-dichloro-5-chloromethyl, 3,5-dichlorobenzylchloride, unii-c076i19eql, 5-chloromethyl-1,3-dichlorobenzene, pubchem16695, alpha,3,5-trichlorotoluene, 3,4-dichloro benzyl chloride, ksc495g8l
137880
1,3-dichloro-5-(chlorométhyl)benzène
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CCl
3290-06-0
C7H5Cl3
195.467
ZFLRKAMKGYNFPH-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorobenzyl chloride, 1,3-dichloro-5-chloromethyl benzene, benzene, 1,3-dichloro-5-chloromethyl, 3,5-dichlorobenzylchloride, unii-c076i19eql, 5-chloromethyl-1,3-dichlorobenzene, pubchem16695, alpha,3,5-trichlorotoluene, 3,4-dichloro benzyl chloride, ksc495g8l
137880
1,3-dichloro-5-(chlorométhyl)benzène
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CCl
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dichloro-5-(chloromethyl)benzene
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire Cl2C6H3CH2Cl
Quantité 1 g
Poids de la formule 195.48
Pourcentage de pureté 97%