Learn More
1,3-dichlorobenzène, 98 %, ACROS Organics
Marque:  Acros Organics 151180010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 541-73-1 Poids : 1.33000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Quantité 1L
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10011810
  • 117.00€ / 1L
En stock, prêt à être expédié: 2
Identifiants chimiques
541-73-1
147
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
10943
1,3-dichlorobenzène
C6H4Cl2
MFCD00000573
m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
CHEBI:36693
C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Spécification
1, 3-Dichlorobenzene
67°C
Flacon en verre
1.28
0.1% max.
Incolore à jaune
1L
541-73-1
100.0
C6H4Cl2
MFCD00000573
15, 3064
Solubility in water: 0.0123g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents such as alcohol,,benzene,ether
C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
147
CHEBI:36693
Liquide
1.2800g/mL
Authentic
1.5450 to 1.547
1.045 mPa.s (23°C)
172°C to 173°C
-24°C
98%
97.5
97.5% min. (GC)
C6H4Cl2
05, 202
m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichlorobenzène
10943
147
98%
Vidéos
FDS Documents
Certificats