Learn More
Chlorure de 1,3-dicyclohexylbenzimidazolium, 95 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 435090010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1034449-15-4 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Code produit. 11906661
  • 128.00€ / 1g
Expédition estimée
29-04-2021
Identifiants chimiques
1034449-15-4
318.89
1,3-dicyclohexylbenzimidazolium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1??,3-benzodiazol-1-ylium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzimidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzo d imidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-2h-1,3-benzodiazol-2-ylium chloride
1,3-dicyclohexylbenzimidazol-3-ium ; chlorure
C19H27ClN2
JACUDTKAZHCIPU-UHFFFAOYSA-M
16218267
C1CCC(CC1)N2C=[N+](C3=CC=CC=C32)C4CCCCC4.[Cl-]
Spécification
1, 3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
Authentic
Beige à Blanc
1g
94.0
95%
1,3-dicyclohexylbenzimidazolium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1??,3-benzodiazol-1-ylium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzimidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-1h-benzo d imidazol-3-ium chloride, 1,3-dicyclohexyl-2h-1,3-benzodiazol-2-ylium chloride
C1CCC(CC1)N2C=[N+](C3=CC=CC=C32)C4CCCCC4.[Cl-]
318.89
318.89
95%
67.30 to 75.90% C, 8.25 to 9.31% N
Bouteille en verre
209.9°C to 211.1°C
1034449-15-4
100.0
C19H27ClN2
JACUDTKAZHCIPU-UHFFFAOYSA-M
1,3-dicyclohexylbenzimidazol-3-ium ; chlorure
16218267
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents