Learn More
1,3-Dimère de dihydroxyacétone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11472257
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
62147-49-3
C3H6O3
90.08
MFCD00051019
RXKJFZQQPQGTFL-UHFFFAOYSA-N
1,3-dihydroxyacetone dimer, 1,3-dihydroxypropan-2-one dimer, 2,5-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, dihydroxyacetone dimer, 2,5-dihydroxydioxane-2,5-dimethanol, 1,4-dioxane-2,5-dimethanol, 2,5-dihydroxy, acmc-20aoav, pubchem4073
4180364
OCC(=O)CO
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
62147-49-3
C3H6O3
90.08
MFCD00051019
RXKJFZQQPQGTFL-UHFFFAOYSA-N
1,3-dihydroxyacetone dimer, 1,3-dihydroxypropan-2-one dimer, 2,5-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, dihydroxyacetone dimer, 2,5-dihydroxydioxane-2,5-dimethanol, 1,4-dioxane-2,5-dimethanol, 2,5-dihydroxy, acmc-20aoav, pubchem4073
4180364
OCC(=O)CO
1,3-Dihydroxyacetone dimer is used as a catalytic agent and petrochemical additive. It is also used as a building block in organic synthesis. Further, it serves as a reagent in three-carbon nucleophilic or electrophilic component in various reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dimère 1,3-dihydroxyacétone est utilisé comme agent catalytique et comme additif pétrochimique. Il est également utilisé comme bloc de construction dans la synthèse organique. De plus, il sert de réactif dans les composants électrophiles ou nucléophiles à trois carbones dans diverses réactions.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther éthylique, l’acétone. Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans la ligroïne.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,3-Dihydroxyacetone dimer
Point de fusion ∼75°C to 82°C
Quantité 250 g
Beilstein 112910
Merck Index 14,3182
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ethyl ether,acetone. Slightly soluble in water. Insoluble in ligroin.
Nom IUPAC 1,3-dihydroxypropan-2-un
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97%