Learn More
1,3-diméthoxybenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-114095
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
151-10-0
C8H10O2
138.17
MFCD00008384
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
m-dimethoxybenzene, resorcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy, 3-methoxyanisole, benzene, m-dimethoxy, dimethyl resorcinol, m-methoxyanisole, dimethylresorcinol, methoxyanisole, m, dimethylether resorcinolu
9025
1,3-diméthoxybenzène
COC1=CC(OC)=CC=C1
151-10-0
C8H10O2
138.17
MFCD00008384
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
m-dimethoxybenzene, resorcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy, 3-methoxyanisole, benzene, m-dimethoxy, dimethyl resorcinol, m-methoxyanisole, dimethylresorcinol, methoxyanisole, m, dimethylether resorcinolu
9025
1,3-diméthoxybenzène
COC1=CC(OC)=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dimethoxybenzene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à marron
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 85.0°C to 87.0°C (7.0 mmHg)
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(OCH3)2
Indice de réfraction 1.5230 to 1.5250
Quantité 100 g
Beilstein 06, 813
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide